Stampa…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 466 EUR
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O
Peso molecolare: 230,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787197
CAS Number: 14088-95-0