Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 109 EUR
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22049301
CAS Number: 162748-21-2