Stampa…
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50539-1G PC50539-250MG
APOSPC50539-1GEA 524 EUR
APOSPC50539-1G APOSPC50539-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
Peso molecolare: 345,543 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32264076
CAS Number: 2407339-55-1