Stampa…
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50535-1G PC50535-250MG
APOSPC50535-1GEA 865 EUR
APOSPC50535-1G APOSPC50535-250MG
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₄BrFO₂S
Peso molecolare: 239,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10566746
CAS Number: 395664-59-2