Stampa…
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50534-100MG PC50534-1G PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA 149 EUR
APOSPC50534-100MG APOSPC50534-1G APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃FO₂S
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10566738
CAS Number: 32431-72-4