Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50533-1G PC50533-250MG PC50533-5G
APOSPC50533-1GEA 574 EUR
APOSPC50533-1G APOSPC50533-250MG APOSPC50533-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Formula: C₉H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20227048
CAS Number: 1236061-23-6