Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50532-1G PC50532-250MG PC50532-5G
APOSPC50532-1GEA 125 EUR
APOSPC50532-1G APOSPC50532-250MG APOSPC50532-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Formula: C₉H₇F₃N₂
Peso molecolare: 200,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28634315
CAS Number: 1553181-95-5