3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC50486-100MG
PC50486-1G
PC50486-250MG
APOSPC50486-100MGEA
168
EUR
APOSPC50486-100MG
APOSPC50486-1G
APOSPC50486-250MG
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Formula:
C₅HF₂N₃ Peso molecolare: 141,078 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22199270 CAS Number: 356783-28-3 |