Stampa…
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50479-1G PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA 524 EUR
APOSPC50479-1G APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆HBrF₃I
Peso molecolare: 336,876 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32662414
CAS Number: 2451256-37-2