Stampa…
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50442-1G PC50442-5G
APOSPC50442-1GEA 250 EUR
APOSPC50442-1G APOSPC50442-5G
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
2,4-Dichloro-6-fluorophenol
Formula: C₆H₃Cl₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405440
CAS Number: 344-21-8