4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50441-10G
PC50441-1G
PC50441-5G
APOSPC50441-10GEA
574
EUR
APOSPC50441-10G
APOSPC50441-1G
APOSPC50441-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Formula:
C₈H₇BrF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18917873 CAS Number: 115467-04-4 |