Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50432-10G PC50432-1G PC50432-5G
APOSPC50432-10GEA 574 EUR
APOSPC50432-10G APOSPC50432-1G APOSPC50432-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₈H₅BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2167351-45-1