Stampa…
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methylbenzene
PC50431-10G PC50431-1G PC50431-5G PC50431-25G PC50431-100G
APOSPC50431-10GEA 575 EUR
APOSPC50431-10G APOSPC50431-1G APOSPC50431-5G APOSPC50431-25G APOSPC50431-100G
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
4-Chloro-2,6-difluorotoluene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922628
CAS Number: 1208076-23-6