Stampa…
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50430-1G PC50430-5G
APOSPC50430-1GEA 576 EUR
APOSPC50430-1G APOSPC50430-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formula: C₆H₃BrF₆S
Peso molecolare: 301,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32708474
CAS Number: 2514942-03-9