Stampa…
3,5-Difluorophenetole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-ethoxybenzene
PC50429-10G PC50429-1G PC50429-5G
APOSPC50429-10GEA 481 EUR
APOSPC50429-10G APOSPC50429-1G APOSPC50429-5G
3,5-Difluorophenetole 98%
3,5-Difluorophenetole
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19105371
CAS Number: 144891-25-8