Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-ethoxy-1,4-difluorobenzene
PC50427-10G PC50427-1G PC50427-5G
APOSPC50427-10GEA 568 EUR
APOSPC50427-10G APOSPC50427-1G APOSPC50427-5G
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenetole
Formula: C₈H₇ClF₂O
Peso molecolare: 192,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28750542
CAS Number: 1807166-60-4