Stampa…
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50426-10G PC50426-1G PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA 575 EUR
APOSPC50426-10G APOSPC50426-1G APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrF₅
Peso molecolare: 260,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737903
CAS Number: 1807071-16-4