2,4-Difluorophenetole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Ethoxy-2,4-difluorobenzene
PC50425-10G
PC50425-1G
PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA
575
EUR
APOSPC50425-10G
APOSPC50425-1G
APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Formula:
C₈H₈F₂O Peso molecolare: 158,145 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11846411 CAS Number: 348-20-9 |