Stampa…
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50423-1G PC50423-250MG PC50423-5G
APOSPC50423-1GEA 371 EUR
APOSPC50423-1G APOSPC50423-250MG APOSPC50423-5G
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
Peso molecolare: 186,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13250188
CAS Number: 123843-64-1