Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Difluoro-6-chlorotoluene
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 292 EUR
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922582
CAS Number: 1208077-23-9