Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50421-10G PC50421-1G PC50421-5G
APOSPC50421-10GEA 589 EUR
APOSPC50421-10G APOSPC50421-1G APOSPC50421-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28797683
CAS Number: 1803832-55-4