Stampa…
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50419-10G PC50419-1G PC50419-5G
APOSPC50419-10GEA 1880 EUR
APOSPC50419-10G APOSPC50419-1G APOSPC50419-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formula: C₆H₃BrClF₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32708472
CAS Number: 2514941-99-0