Stampa…
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50418-10G PC50418-1G PC50418-5G
APOSPC50418-10GEA 1900 EUR
APOSPC50418-10G APOSPC50418-1G APOSPC50418-5G
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene
Formula: C₆H₃Cl₂F₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32708471
CAS Number: 159727-22-7