Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50417-10G PC50417-1G PC50417-5G
APOSPC50417-10GEA 632 EUR
APOSPC50417-10G APOSPC50417-1G APOSPC50417-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrCl₂F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226209
CAS Number: 392-89-2