Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50415-10G PC50415-1G PC50415-5G
APOSPC50415-10GEA 764 EUR
APOSPC50415-10G APOSPC50415-1G APOSPC50415-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene
Formula: C₈H₆F₄
Peso molecolare: 178,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13185663
CAS Number: 1214331-63-1