Stampa…
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50405-1G PC50405-250MG
APOSPC50405-1GEA 78.3 EUR
APOSPC50405-1G APOSPC50405-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847048
CAS Number: 764648-42-2