Stampa…
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Bromoprop-1-yn-1-yl)-4-fluorobenzene
PC50403-1G PC50403-250MG PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA 524 EUR
APOSPC50403-1G APOSPC50403-250MG APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Formula: C₉H₆BrF
Peso molecolare: 213,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22482468
CAS Number: 40274-29-1