Stampa…
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Bromoprop-1-yn-1-yl)-3-fluorobenzene
PC50402-1G PC50402-250MG PC50402-5G
APOSPC50402-1GEA 84.4 EUR
APOSPC50402-1G APOSPC50402-250MG APOSPC50402-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene
Formula: C₉H₆BrF
Peso molecolare: 213,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22482456
CAS Number: 1020153-64-3