Stampa…
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 78.6 EUR
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formula: C₉H₆BrF
Peso molecolare: 213,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22482443
CAS Number: 1020153-63-2