Stampa…
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50398-1G PC50398-250MG
APOSPC50398-1GEA 268 EUR
APOSPC50398-1G APOSPC50398-250MG
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formula: C₁₂H₉F₂N
Peso molecolare: 205,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12779907
CAS Number: 1184136-90-0