Stampa…
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50396-1G PC50396-250MG PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA 46.4 EUR
APOSPC50396-1G APOSPC50396-250MG APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00214745
CAS Number: 80714-39-2