Stampa…
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC50391-1G PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA 611 EUR
APOSPC50391-1G APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₉H₇F₅O
Peso molecolare: 226,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698614
CAS Number: 1214348-62-5
UN: 1760
ADR: 8,III