Stampa…
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50388-1G PC50388-250MG
APOSPC50388-1GEA 348 EUR
APOSPC50388-1G APOSPC50388-250MG
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26593782
CAS Number: 1353870-09-3