Stampa…
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50387-100MG PC50387-250MG
APOSPC50387-100MGEA 139 EUR
APOSPC50387-100MG APOSPC50387-250MG
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Peso molecolare: 208,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08753858
CAS Number: 937688-27-2