2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50383-1G
PC50383-250MG
PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA
343
EUR
APOSPC50383-1G
APOSPC50383-250MG
APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅BrF₂O Peso molecolare: 223,015 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28737913 CAS Number: 1256081-83-0 |