Stampa…
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50382-1G PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA 364 EUR
APOSPC50382-1G APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14708187
CAS Number: 26018-66-6