Stampa…
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
PC50380-1G PC50380-250MG PC50380-5G
APOSPC50380-1GEA 85.8 EUR
APOSPC50380-1G APOSPC50380-250MG APOSPC50380-5G
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
Peso molecolare: 180,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038172
CAS Number: 89197-62-6