Stampa…
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50379-1G PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA 498 EUR
APOSPC50379-1G APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038171
CAS Number: 93849-31-1