Stampa…
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 108 EUR
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Peso molecolare: 267,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733924
CAS Number: 943975-33-5