2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50370-1G
PC50370-250MG
PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA
300
EUR
APOSPC50370-1G
APOSPC50370-250MG
APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula:
C₉H₇F₆NO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD17015636 CAS Number: 2402-67-7 |