Stampa…
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 434 EUR
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28740570
CAS Number: 1807212-21-0