Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50362-1G PC50362-250MG
APOSPC50362-1GEA 574 EUR
APOSPC50362-1G APOSPC50362-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₅F₆NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123441
CAS Number: 2402-65-5