Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50346-1G PC50346-250MG PC50346-5G
APOSPC50346-1GEA 408 EUR
APOSPC50346-1G APOSPC50346-250MG APOSPC50346-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24108577
CAS Number: 1519109-81-9