Stampa…
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 480 EUR
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Formula: C₉H₉BrF₃N
Peso molecolare: 268.074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09928975
CAS Number: 728948-25-2