2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11167799 CAS Number: 885068-76-8 UN: 3261 ADR: 8,III |