Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 790 EUR
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28734033
CAS Number: 181288-96-0