Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-3-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC50314-25G PC50314-5G
APOSPC50314-25GEA 201 EUR
APOSPC50314-25G APOSPC50314-5G
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₆ClFN₂·ClH
Peso molecolare: 197,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393091
CAS Number: 1138036-54-0