4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50309-1G
PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA
764
EUR
APOSPC50309-1G
APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Formula:
C₈H₅F₂N Peso molecolare: 153,129 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08703479 CAS Number: 753501-37-0 |