Stampa…
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC503011-1G PC503011-25G PC503011-5G PC503011-100G
APOSPC503011-1GEA 87.3 EUR
APOSPC503011-1G APOSPC503011-25G APOSPC503011-5G APOSPC503011-100G
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Peso molecolare: 232,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200432
CAS Number: 1861560-52-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III