Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC503008-1G PC503008-25G PC503008-5G
APOSPC503008-1GEA 21.9 EUR
APOSPC503008-1G APOSPC503008-25G APOSPC503008-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₃BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32200431
CAS Number: 685859-17-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III